4-Hydroxybenzoesyre 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Hydroxybenzoic Acid
120990010 120991000 120995000
ACRO120990010EA 653 DKK
ACRO120990010 ACRO120991000 ACRO120995000
4-Hydroxybenzoesyre 99+%
4-Hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₆O₃
Kogepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 214…217 °C
Massefylde: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 199 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002547
CAS-nummer: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 13,04837
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 217 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %