3-Hydroxybenzoesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
120981000 120985000 120980025
ACRO120981000EA 341 DKK
ACRO120981000 ACRO120985000 ACRO120980025
3-Hydroxybenzoesyre 99%
3-Hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₆O₃
Kogepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 201…204 °C
Massefylde: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002506
CAS-nummer: 99-06-9
EINECS: 202-726-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %