3,4,5-Triethoxybenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14157.14 A14157.22 A14157.36
A14157.14EA 308 DKK
A14157.14 A14157.22 A14157.36
3,4,5-Triethoxybenzoesyre ≥98%
3,4,5-Triethoxybenzoesyre
Purity: 98+% CAS No.: 6970-19-0 Molecular Formula: C13H18O5 Formula Weight: 254.29 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 2659063
Formel: C₁₃H₁₈O₅
Kogepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 110…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002505
CAS-nummer: 6970-19-0
EINECS: 230-192-3