3,5-Dimethoxybenzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14374.22 A14374.14 A14374.36
A14374.22EA 1700 DKK
A14374.22 A14374.14 A14374.36
3,5-Dimethoxybenzoesyre ≥99%
3,5-Dimethoxybenzoesyre
Purity: 99% CAS No.: 1132-21-4 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 511834 MDL No.: MFCD00002502
Formel: C₉H₁₀O₄
Kogepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 182…186 °C
Massefylde: 1,423 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002502
CAS-nummer: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8