3,5-Dimethoxybenzoesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
115460250 115461000 115460050
ACRO115460250EA 479 DKK
ACRO115460250 ACRO115461000 ACRO115460050
3,5-Dimethoxybenzoesyre 99%
3,5-Dimethoxybenzoesyre
Formel: C₉H₁₀O₄
Kogepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 182…185 °C
Massefylde: 1,423 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002502
CAS-nummer: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 185 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %