3,4-Dimethoxybenzoesyre 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
115451000 115450250 115455000
ACRO115451000EA 471 DKK
ACRO115451000 ACRO115450250 ACRO115455000
3,4-Dimethoxybenzoesyre 99+%
3,4-Dimethoxybenzoesyre
Formel: C₉H₁₀O₄
Kogepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 179…182 °C
Massefylde: 1,436 g/cm³ (-100 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002500
CAS-nummer: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Index: 12,10086
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA