Sikkerhedsdunke
Leverandør: BURKLE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2601-3005 2601-2010 2601-2020 2601-7010
BURK2601-3005EA 8790 DKK
BURK2601-3005 BURK2601-2010 BURK2601-2020 BURK2601-7010
Sikkerhedsdunke
Sikkerhedsdunke
Pladsbesparende sikkerhedsbeholder med skruelåg, rustfrit stål, trykudligningsventil og PTFE-pakninger til opbevaring.
  • Beskyttelse mod eksplosion via flammebeskyttelse og overskudstrykventil
  • Høj grad af kemisk resistens
  • Trykudligning sker fra ca. 0,3 bar