2,3-Dimethoxybenzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14592.09 A14592.18
A14592.09EA 372 DKK
A14592.09 A14592.18
2,3-Dimethoxybenzoesyre ≥99%
2,3-Dimethoxybenzoesyre
Purity: 99% CAS No.: 1521-38-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 121-124° Beilstein Reference: 2210858 MDL No.: MFCD00002432
Formel: C₉H₁₀O₄
Kogepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 121…124 °C
Massefylde: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002432
CAS-nummer: 1521-38-6
EINECS: 216-188-4