Kolber, med rund bund, tre halse og standardslib, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
241853602 241854401 241854504 241854607 241855509 241855603 241856308
SCOT241853602EA 679 DKK
SCOT241853602 SCOT241854401 SCOT241854504 SCOT241854607 SCOT241855509 SCOT241855603 SCOT241856308
Kolber, med rund bund, tre halse og standardslib, DURAN®
Kolber Kolber med rund bund
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
One centre neck and two parallel side necks.
DIN 12392
Certificeringer: DIN 12392