Spoon spatulas
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3346 3347 3348
USBE3346EA 51.7 DKK
USBE3346 USBE3347 USBE3348
Spoon spatulas
Spatler
Stainless steel.
  • Double-ended: Spatula and spoon end
  • Spoon width: 29 mm