4-Methoxybenzoesyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
8.05971.0250EA 328 DKK
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
4-Methoxybenzoesyre til syntese, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 182…185 °C
Massefylde: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002542
CAS-nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669