4-Methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
152370010 152371000 152372500 152370051
ACRO152370010EA 1250 DKK
ACRO152370010 ACRO152371000 ACRO152372500 ACRO152370051
4-Methoxybenzoesyre 98%
4-Methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 275 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 181…186 °C
Massefylde: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 185 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002542
CAS-nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
GC ≥97.5 %