3-Methoxybenzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Anisic acid, 3-Methoxybenzoic acid
A10767.18 A10767.30
A10767.18EA 410 DKK
A10767.18 A10767.30
3-Methoxybenzoesyre ≥99%
3-Methoxybenzoesyre
Purity: 99% CAS No.: 586-38-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 104-108° Boiling Point: 170-172°/10mm Beilstein Reference: 508838 MDL No.: MFCD00002499
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 170…172 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 104…108 °C
Massefylde: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002499
CAS-nummer: 586-38-9
EINECS: 209-574-9