3-Methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Anisic acid, 3-Methoxybenzoic acid
152470250 152471000 152475000
ACRO152470250EA 295 DKK
ACRO152470250 ACRO152471000 ACRO152475000
3-Methoxybenzoesyre 98%
3-Methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 170…172 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 103…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002499
CAS-nummer: 586-38-9
EINECS: 209-574-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
GC ≥97.5 %