2-Methoxybenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Methoxybenzoic acid
A13513.22
A13513.36
A13513.22EA
518
DKK
A13513.22
A13513.36
2-Methoxybenzoesyre ≥98%
2-Methoxybenzoesyre
Purity: 98+%
CAS No.: 579-75-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 509929
MDL No.: MFCD00002431
Formel:
C₈H₈O₃ Molekylvægt: 152.15 g/mol Kogepunkt: 280 Smeltepunkt: 99…103 °C Massefylde: 1.38 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002431 CAS-nummer: 579-75-9 EINECS: 209-447-8 |