2-Methoxybenzoesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methoxybenzoic acid
173751000 173755000 173750025
ACRO173751000EA 388 DKK
ACRO173751000 ACRO173755000 ACRO173750025
2-Methoxybenzoesyre 99%
2-Methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 280
Smeltepunkt: 98…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002431
CAS-nummer: 579-75-9
EINECS: 209-447-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
HPLC ≥98.5 %