2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16988.18 A16988.0B A16988.30
A16988.18EA 570 DKK
A16988.18 A16988.0B A16988.30
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesyre ≥97%
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesyre
Purity: 97+% CAS No.: 609-99-4 Molecular Formula: C7H4N2O7 Formula Weight: 228.12 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 2220661
Formel: C₇H₄N₂O₇
Smeltepunkt: 169…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007104
CAS-nummer: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III