4-Nitro-m-benzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L08891.06 L08891.14
L08891.06EA 402 DKK
L08891.06 L08891.14
4-Nitro-m-benzoesyre ≥98%
4-Nitro-m-benzoesyre
Purity: 98+% CAS No.: 5081-36-7 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 231-235° Beilstein Reference: 2696042
Formel: C₈H₇NO₅
Kogepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 231…235 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007353
CAS-nummer: 5081-36-7
EINECS: 225-793-2