4-Nitro-o-benzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25523.03 B25523.06
B25523.03EA 339 DKK
B25523.03 B25523.06
4-Nitro-o-benzoesyre ≥98%
4-Nitro-o-benzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 2597-56-0 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD00216573
Formel: C₈H₇NO₅
Molekylvægt: 197.15 g/mol
Smeltepunkt: 145…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216573
CAS-nummer: 2597-56-0
EINECS: 219-998-6