4-Nitro-o-benzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B25523.03
B25523.06
B25523.03EA
339
DKK
B25523.03
B25523.06
4-Nitro-o-benzoesyre ≥98%
4-Nitro-o-benzoesyre
Purity: 98%
CAS No.: 2597-56-0
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 145-148°
MDL No.: MFCD00216573
Formel:
C₈H₇NO₅ Smeltepunkt: 145…148 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00216573 CAS-nummer: 2597-56-0 EINECS: 219-998-6 |