4-(Methylamino)benzoesyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A12426.06
A12426.14
A12426.22
A12426.06EA
319
DKK
A12426.06
A12426.14
A12426.22
4-(Methylamino)benzoesyre 97%
4-(Methylamino)benzoesyre
Purity: 97%
CAS No.: 10541-83-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 2082805
Formel:
C₈H₉NO₂ Molekylvægt: 151.16 g/mol Kogepunkt: 296 Smeltepunkt: 158…160 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002535 CAS-nummer: 10541-83-0 EINECS: 234-121-7 |