4-(Methylamino)benzoesyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12426.06 A12426.14 A12426.22
A12426.06EA 319 DKK
A12426.06 A12426.14 A12426.22
4-(Methylamino)benzoesyre 97%
4-(Methylamino)benzoesyre
Purity: 97% CAS No.: 10541-83-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 2082805
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 158…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002535
CAS-nummer: 10541-83-0
EINECS: 234-121-7