3,4-Diaminobenzoesyre 94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14213.14 A14213.22 A14213.36
A14213.14EA 606 DKK
A14213.14 A14213.22 A14213.36
3,4-Diaminobenzoesyre 94%
3,4-Diaminobenzoesyre
Purity: 94% CAS No.: 619-05-6 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 775892
Formel: C₇H₈N₂O₂
Kogepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼210 °C (dec.)
Massefylde: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007726
CAS-nummer: 619-05-6
EINECS: 210-577-2