3,4-Diaminobenzoesyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
112100250 112101000 112105000
ACRO112100250EA 433 DKK
ACRO112100250 ACRO112101000 ACRO112105000
3,4-Diaminobenzoesyre 97%
3,4-Diaminobenzoesyre
Formel: C₇H₈N₂O₂
Kogepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 215 °C (dec.)
Massefylde: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007726
CAS-nummer: 619-05-6
EINECS: 210-577-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %