4-Amino-2-hydroxybenzoesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid
104620050 104621000 104625000
ACRO104620050EA 215 DKK
ACRO104620050 ACRO104621000 ACRO104625000
4-Amino-2-hydroxybenzoesyre 99%
4-Amino-2-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Kogepunkt: 347
Smeltepunkt: 147 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007789
CAS-nummer: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 13,00476
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %