3-Amino-4-hydroxybenzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
271490050 271490250
ACRO271490050EA 339 DKK
ACRO271490050 ACRO271490250
3-Amino-4-hydroxybenzoesyre 98%
3-Amino-4-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Kogepunkt: 347
Smeltepunkt: 198…205 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007697
CAS-nummer: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 205 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %