3-Aminosalicylsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
225262500 225260010 225260500
ACRO225262500EA 1190 DKK
ACRO225262500 ACRO225260010 ACRO225260500
3-Aminosalicylsyre 97%
3-Aminosalicylsyre
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Kogepunkt: 347
Smeltepunkt: 240 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010299
CAS-nummer: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %