5-Amino-2-nitrobenzoesyre 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L16225.06 L16225.14
L16225.06EA 1050 DKK
L16225.06 L16225.14
5-Amino-2-nitrobenzoesyre 95%
5-Amino-2-nitrobenzoesyre
Purity: 95% CAS No.: 13280-60-9 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 2107512
Formel: C₇H₆N₂O₄
Kogepunkt: 481 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035748
CAS-nummer: 13280-60-9
EINECS: 236-283-4