4-Aminobenzoesyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22312.0250 8.22312.1000 8.22312.9025
8.22312.0250EA 550 DKK
8.22312.0250 8.22312.1000 8.22312.9025
4-Aminobenzoesyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzoesyre
Formel: C₇H₇NO₂
Kogepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 188 °C
Massefylde: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007894
CAS-nummer: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 4.7 g/l (20 °C)
Melting Point 186 - 189 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 200 kg/m3
Density 1.38 g/cm3
pH 3.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)