3-Aminobenzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A19540.0E A19540.22 A19540.36
A19540.0EEA 4160 DKK
A19540.0E A19540.22 A19540.36
3-Aminobenzoesyre 98%
3-Aminobenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 99-05-8 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Flash Point: 150°(302°F) Melting Point: 172-179° Beilstein Reference: 471603 Merck Reference: 14,421 MDL No.: MFCD00007795
Formel: C₇H₇NO₂
Kogepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 172…179 °C
Massefylde: 1,51
Flammepunkt: 150 °C (302 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007795
CAS-nummer: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Merck Index: 14,421