Anthranilsyre 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Aminobenzoesyre
104911000 104915000 104910051
ACRO104911000EA 374 DKK
ACRO104911000 ACRO104915000 ACRO104910051
Anthranilsyre 98+%
Anthranilsyre
Formel: C₇H₇NO₂
Molekylvægt: 137.14 g/mol
Kogepunkt: 312
Smeltepunkt: 144…148 °C
Massefylde: 1.41 g/cm³
Flammepunkt: 150
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007712
CAS-nummer: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
HPLC ≥98.0 %
Free amine ≤0.01 %