4-Cyanobenzoesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
110730050 110730250
ACRO110730050EA 355 DKK
ACRO110730050 ACRO110730250
4-Cyanobenzoesyre 99%
4-Cyanobenzoesyre
Formel: C₈H₅NO₂
Kogepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 217…222 °C
Massefylde: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002528
CAS-nummer: 619-65-8
EINECS: 210-606-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration by coupling ≥95 %