Prøvetager, Tubus
Leverandør: BURKLE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5382-0080 5382-0040
223-1252EA 3400 DKK
223-1252 223-0083
Prøvetager, Tubus
Prøvetagere Prøvetager til fast materiale
Prøvetager til hældbare bulkvarer op til ca. 1 cm i diameter. Det gør det eksempelvis muligt at udtage hasselnødder, teblandinger, korn eller lignende produkter fra store sække.
  • Også til grovkornede bulkvarer
  • Fremstillet i rustfrit stål V4A (1.4404)/AISI 316L
  • Spids med særlig geometri
Svarer til ISTA-standard for frølængder på 10 mm (hvede, havre) og 5 mm (hør, vikke).