Benzoesyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P738.1 P738.2
ROTHP738.1EA 205.11 DKK
ROTHP738.1 ROTHP738.2
Benzoesyre
Benzoesyre
Formel: C₇H₆O₂
Molekylvægt: 122.12 g/mol
Kogepunkt: 249
Smeltepunkt: 121…123 °C
Massefylde: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 121 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002398
CAS-nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM