Isoamylbenzoat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Isoamyl Benzoate, Benzoic acid isopentyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14500.0005 8.14500.0250
8.14500.0005EA 175 DKK
8.14500.0005 8.14500.0250
Isoamylbenzoat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Isoamylbenzoat
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Molekylvægt: 192.26 g/mol
Massefylde: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026515
CAS-nummer: 94-46-2
EINECS: 202-334-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 192.25 g/mol
Boiling Point 260 °C
Flash Point 89 °C
Refractive Index 1.4949 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)