3-Hydroxybenzonitril ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
B21702.06 B21702.14
B21702.06EA 492 DKK
B21702.06 B21702.14
3-Hydroxybenzonitril ≥99%
3-Hydroxybenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 873-62-1 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 78-81° MDL No.: MFCD00002252
Formel: C₇H₅NO
Kogepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 78…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002252
CAS-nummer: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III