3,5-Dimethoxybenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22989.06 B22989.14
B22989.06EA 635 DKK
B22989.06 B22989.14
3,5-Dimethoxybenzonitril ≥98%
3,5-Dimethoxybenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 19179-31-8 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 87-89° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001804
Formel: C₉H₉NO₂
Kogepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 87…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001804
CAS-nummer: 19179-31-8
EINECS: 242-858-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III