2,5-Dimethoxybenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15868.06 A15868.14
A15868.06EA 768 DKK
A15868.06 A15868.14
2,5-Dimethoxybenzonitril ≥98%
2,5-Dimethoxybenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 5312-97-0 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 2691937 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016375
Formel: C₉H₉NO₂
Kogepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 80…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016375
CAS-nummer: 5312-97-0
EINECS: 226-169-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III