2,4-Dimethoxybenzonitril ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B24621.06 B24621.14
B24621.06EA 172 DKK
B24621.06 B24621.14
2,4-Dimethoxybenzonitril ≥99%
2,4-Dimethoxybenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 4107-65-7 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 92-95° Beilstein Reference: 1950512 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001786
Formel: C₉H₉NO₂
Kogepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 92…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001786
CAS-nummer: 4107-65-7
EINECS: 223-886-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III