4-Methoxybenzonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
158050250 158051000
ACRO158050250EA 711 DKK
ACRO158050250 ACRO158051000
4-Methoxybenzonitril 99%
4-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133.15 g/mol
Kogepunkt: 256…257 °C (765 mmHg)
Smeltepunkt: 57…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001818
CAS-nummer: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g