3-Methoxybenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B24171.06
B24171.14
B24171.22
B24171.06EA
397
DKK
B24171.06
B24171.14
B24171.22
3-Methoxybenzonitril ≥98%
3-Methoxybenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 1527-89-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5402
Odour: Almond-like
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 110-111°/12mm
Beilstein Reference: 1932666
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001801
Formel:
C₈H₇NO Molekylvægt: 133.15 g/mol Kogepunkt: 110…111 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 22…24 °C Massefylde: 1.089 Flammepunkt: 105 °C (221 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001801 CAS-nummer: 1527-89-5 EINECS: 216-201-3 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |