2-Methoxybenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
L01293.06 L01293.14 L01293.22
L01293.06EA 490 DKK
L01293.06 L01293.14 L01293.22
2-Methoxybenzonitril ≥98%
2-Methoxybenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 6609-56-9 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5465 Odour: Almond-like Boiling Point: 256° Beilstein Reference: 2207134 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001783
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133.15 g/mol
Kogepunkt: 256 °C
Smeltepunkt: 24.5
Massefylde: 1.093
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001783
CAS-nummer: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III