3-Nitrobenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A15821.09
A15821.14
A15821.30
A15821.09EA
354
DKK
A15821.09
A15821.14
A15821.30
3-Nitrobenzonitril ≥98%
3-Nitrobenzonitril
Purity: 98%
CAS No.: 619-24-9
Molecular Formula: C7H4N2O2
Formula Weight: 148.12
Odour: Almond-like
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 165°/21mm
Beilstein Reference: 637674
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007194
Formel:
C₇H₄N₂O₂ Kogepunkt: 165 °C (21 mmHg) Smeltepunkt: 114…117 °C Massefylde: 0,33 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007194 CAS-nummer: 619-24-9 EINECS: 210-587-7 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |