3-Nitrobenzonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
173520250 173520050
ACRO173520250EA 420 DKK
ACRO173520250 ACRO173520050
3-Nitrobenzonitril 98%
3-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Kogepunkt: 165 °C (21 mmHg)
Smeltepunkt: 115…119 °C
Massefylde: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007194
CAS-nummer: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥97.5 %