4-Aminobenzonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13794.09 A13794.18 A13794.30
A13794.09EA 473 DKK
A13794.09 A13794.18 A13794.30
4-Aminobenzonitril 98%
4-Aminobenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 873-74-5 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 83-87° Beilstein Reference: 774507 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007821
Formel: C₇H₆N₂
Kogepunkt: 167 °C (1,1 mmHg)
Smeltepunkt: 83…87 °C
Massefylde: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007821
CAS-nummer: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III