4-Aminobenzonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
164470100 164470500 164472500
ACRO164470100EA 340 DKK
ACRO164470100 ACRO164470500 ACRO164472500
4-Aminobenzonitril 98%
4-Aminobenzonitril
Formel: C₇H₆N₂
Kogepunkt: 167 °C (1,1 -rr)
Smeltepunkt: 83…87 °C
Massefylde: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007821
CAS-nummer: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige to orange to grey-brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥97.5 %