Anthranilonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12286.18 A12286.30
A12286.18EA 561 DKK
A12286.18 A12286.30
Anthranilonitril 98%
Anthranilonitril
Purity: 98% CAS No.: 1885-29-6 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Flash Point: 145°(293°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 286° Beilstein Reference: 907187 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007631
Formel: C₇H₆N₂
Kogepunkt: 286 °C
Smeltepunkt: 45…49 °C
Massefylde: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 145 °C (293 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007631
CAS-nummer: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III