Anthranilonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
104920100 104921000
ACRO104920100EA 219 DKK
ACRO104920100 ACRO104921000
Anthranilonitril 98%
Anthranilonitril
Formel: C₇H₆N₂
Kogepunkt: 267…268 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 46…50 °C
Massefylde: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007631
CAS-nummer: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %