Benzonitril for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cyanobenzene, Phenylcyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
8.01800.0100EA 274 DKK
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
Benzonitril for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
Molekylvægt: 103.12 g/mol
Kogepunkt: 190.7
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001770
CAS-nummer: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN nummer: 2224
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01098
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -13 °C
Molar Mass 103.12 g/mol
Boiling Point 190 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.7 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.5289 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 7.2 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C (experimental)