Benzonitril 99+% til spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
167672500 167670010 167670500
ACRO167672500EA 634 DKK
ACRO167672500 ACRO167670010 ACRO167670500
Benzonitril 99+% til spektroskopi
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
Kogepunkt: 188…191 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001770
CAS-nummer: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN nummer: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %